Merck
569232
Sigma-Aldrich
氯苯基硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SiH2Cl
CAS号:
分子量:
142.66
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
41 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
InChI 密鑰
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)