Merck
568465
Sigma-Aldrich
1,2-二(辛氧基)苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(O(CH2)7CH3)2
CAS号:
分子量:
334.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.4840 (lit.)
沸点
332-333 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCOc1ccccc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O2/c1-3-5-7-9-11-15-19-23-21-17-13-14-18-22(21)24-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChI key
FNLUIKNPCILERZ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
186.8 °F - closed cup
闪点(°C)
86 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)