方案
97%
表单
solid
mp
73-77 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3