Merck
56795
Sigma-Aldrich
亚氨基二乙酸二甲酯 盐酸盐
≥98.0%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$559.00
$559.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$559.00
About This Item
线性分子式:
HN(CH2COOCH3)2 · HCl
CAS号:
分子量:
197.62
Beilstein:
3703236
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$559.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0%
表单
solid
mp
~170 °C (dec.)
官能团
amine
ester
SMILES字符串
Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Malgorzata Lipowska et al.
Nuclear medicine and biology, 47, 48-55 (2017-01-23)
New tracers lacking the negatively charged pendant carboxyl group previously thought to be essential for rapid renal extraction