Merck
567426
Sigma-Aldrich
3-氟-4-甲基苯硼酸
别名:
3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)B(OH)2
分子量:
153.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
232-237 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
WPVBHUUZDFUIJA-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Regioselective Suzuki coupling
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3