Merck
567078
Sigma-Aldrich
3-[(2-甲氧基-2-氧乙基)硫代]丙酸乙酯
96%
别名:
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
分子量:
206.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
體積密度
1.119 g/mL
SMILES 字串
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)