方案
≥97.0%
折射率
n20/D 1.421
密度
0.983 g/mL at 20 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCC(O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
MQGTZMCASHTGBJ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
141.8 °F - closed cup
闪点(°C)
61 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter