Merck
566365
Sigma-Aldrich
4-溴-3-甲基苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(CH3)CN
CAS号:
分子量:
196.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
53-57 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Bromo-3-methylbenzonitrile may be used to synthesize 2,4,6-tris(4-bromo-3-methyl-phenylene)-1,3,5-triazine and 4-fluoro-3-methylbenzonitrile.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
"The Evolution of Pd0/PdII-Catalyzed Aromatic Fluorination"
Sather CA and Buchwald.LS
Accounts of Chemical Research, 49(10), 2146-2157 (2016)