Merck
565385
Sigma-Aldrich
3-溴-4-甲氧基苯甲酸
96%
别名:
3-溴对茴香酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(OCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
231.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
mp
220-222 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)