Merck
565369
Sigma-Aldrich
五甲基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6(CH3)5SO2Cl
CAS号:
分子量:
246.75
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
描述
moisture sensitive
方案
97%
储存条件
under inert gas (argon)
mp
81-85 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1c(C)c(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H15ClO2S/c1-6-7(2)9(4)11(15(12,13)14)10(5)8(6)3/h1-5H3
InChI key
VDBXRBKVRRJRRW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Aryl sulfonyl chloride derivatives are frequently used in parallel synthesis to synthesize sulfonamides and sulfonate linkages.