Merck
565016
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-四甲基苯甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)4C6HCO2H
CAS号:
分子量:
178.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
mp
178-181 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(C)c(C)c(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5H,1-4H3,(H,12,13)
InChI key
STIDRZRESMTQBD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)