Merck
564176
Sigma-Aldrich
二苯甲酮肟,聚合物键合型
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
二苯甲基肟树脂, 苯甲醛肟,聚合物键合型
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
形狀
solid
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
1.0-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
oxime
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)