Merck
563765
Sigma-Aldrich
(2,5-二甲基苯基)溴化镁
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 ML
$272.00
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 ML
$272.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3MgBr
CAS号:
分子量:
209.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
0.5 M in THF
沸点
65 °C (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc(C)c([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XYLKRQFNMXVTLQ-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
<1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
< -17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)