Merck
563331
Sigma-Aldrich
1,4-苯并二噁烷-5-羧酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O4
CAS号:
分子量:
180.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
90-94 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)c1cccc2OCCOc12
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-2-1-3-7-8(6)13-5-4-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
InChI key
VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)