562939
别名:
5-氯-2-苯氧基苯胺
1 of 10
Sigma-Aldrich
D125806
N,N-二异丙基乙胺
471291
异丙胺
S682802
4'-METHYLACETOPHENONE OXIME
471305
丁胺
CBR00285
N2,N2-Dimethyl-1,2-butanediamine
164992
甲醇钠
445460
HATU
BP010
4-氨基-6-氯苯-1-3-二磺酰胺
112208
4-硝基苯甲酰氯
12804
苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲六氟磷酸酯
97%
solid
41-44 °C (lit.)
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?