Merck
562904
Sigma-Aldrich
3-乙酰苯甲醛
95%
别名:
间乙酰基苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(O)C6H4CHO
CAS号:
分子量:
148.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
51-55 °C (lit.)
官能团
aldehyde
ketone
SMILES字符串
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-6H,1H3
InChI key
QVNFUJVNBRCKNJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)