Merck
562823
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氯扁桃酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
186.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES字符串
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)