Merck
561177
Sigma-Aldrich
2′-苯甲酰-2,4′-二氯乙酰苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$127.00
$127.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$127.00
About This Item
线性分子式:
C6H5COC6H3(Cl)NHCOCH2Cl
CAS号:
分子量:
308.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$127.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
119-123 °C (lit.)
官能团
amide
chloro
ketone
phenyl
SMILES字符串
ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI key
HDXLZRWEZZFDKA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)