Merck
560367
Sigma-Aldrich
PSS-乙烯基-取代七异丁基
别名:
1-乙烯基-3,5,7,9,11,13,15-异丁基五环-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, POSS®-单乙烯基-异丁基取代, 单乙烯基异丁基-POSS®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$377.00
$377.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$377.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H66O12Si8
分子量:
843.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$377.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
mp
213-219 °C (lit.)
质量水平
溶解性
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES字符串
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CC(C)C)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](O4)(O5)C=C
InChI
1S/C30H66O12Si8/c1-16-43-31-44(17-24(2)3)34-47(20-27(8)9)36-45(32-43,18-25(4)5)38-49(22-29(12)13)39-46(33-43,19-26(6)7)37-48(35-44,21-28(10)11)41-50(40-47,42-49)23-30(14)15/h16,24-30H,1,17-23H2,2-15H3
InChI key
YJYPHYFVIQJBFN-UHFFFAOYSA-N
法律信息
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)