Merck
560081
Sigma-Aldrich
9,9-双(2′-乙基己基)-2,7-二溴芴
98%
别名:
2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-2-ethylhexylfluorene, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-dibromofluorene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H40Br2
分子量:
548.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.5720 (lit.)
密度
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30)13-15-25(27)26-16-14-24(31)18-28(26)29/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3
InChI key
WSBUZOZAKDVRTK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
聚合发光二极管的中间体。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)