Merck
559571
Sigma-Aldrich
3,4-二氟苯磺酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3SO2NH2
分子量:
193.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)