Merck
559431
Sigma-Aldrich
3,4,5-三氟溴苄
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2CH2Br
分子量:
225.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.5050 (lit.)
密度
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(CBr)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2H,3H2
InChI 密鑰
MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.1 °F - closed cup
閃點(°C)
65.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)