Merck
559377
Sigma-Aldrich
3,3,3-三氟-(2-四氢呋喃甲基)丙酸(非对映异构体混合物)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11F3O3
分子量:
212.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D >1.4180 (lit.)
沸点
253-254 °C (lit.)
密度
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)C(CC1CCCO1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
FQJZEDBSHBNUMD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)