Merck
559237
Sigma-Aldrich
(3-氟苯甲酰)乙酸乙酯
别名:
(m-Fluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-3-fluorobenzoylacetate, Ethyl 3-fluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl m-fluorobenzoyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4COCH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
210.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
折射率
n20/D 1.5172 (lit.)
沸点
262-263 °C (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Preparation of biologically active molecules
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)