Merck
557234
Sigma-Aldrich
5-氯-2-氟苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)B(OH)2
分子量:
174.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀
solid
mp
122-127 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Synthesis of kinesin spindle protein inhibitors
  • GABA α2/3 agonist preparation
其他說明
含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1