Merck
556629
Sigma-Aldrich
N-(4-氨基苯基)哌啶
97%
别名:
4-(1-Piperidino)aniline, 4-(1-Piperidinyl)-benzemamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2
CAS号:
分子量:
176.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5937 (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H16N2/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
InChI 密鑰
TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Amino acid arylamides
  • Selective interleukin-2 inducible T-cell inhibitors
  • Antimalarial drugs
  • Aglycoristocetin derivatives for anti-influenza virus activity
  • IRAK-4 inhibitors
  • 9-Aminoacridines with antiprion activity
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3