Merck
555983
Sigma-Aldrich
4-氯-2-氟苯磺酰基氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)SO2Cl
分子量:
229.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
ZFZRENUEJCOCRE-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride (4-chloro-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride) may be used to synthesize [1-(4-chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
[1-(4-Chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.
Benakaprasad SB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3669-o3669 (2007)