Merck
555800
Sigma-Aldrich
1-氧杂-4-氮杂螺[4.5]癸烷
97%
别名:
环己烷螺-2′-(1′,3′-噁唑烷)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO
CAS号:
分子量:
141.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4830 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCC2(CC1)NCCO2
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-7-10-8/h9H,1-7H2
InChI 密鑰
NCYYKVXOKJPSRU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
160.0 °F - closed cup
閃點(°C)
71.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter