Merck
555436
Sigma-Aldrich
1-(4-氟苯基)双胍 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
231.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
250-254 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
InChI key
HBYJTLZNKNUTCP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)