Merck
554464
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-氨基-1,1,3-三苯基-1-丙醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS号:
分子量:
303.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −83°, c = 1 in chloroform
mp
139-144 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21NO/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(23,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16,22H2/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
KBXBDYRXZGBOIH-FQEVSTJZSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3