Merck
554251
Sigma-Aldrich
4-乙氧基-2-羟基苯甲酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
210.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-9(10(12)7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FXANKCVUGUNPBD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)