Merck
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(三甲氧基)溴苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(OCH3)3
CAS号:
分子量:
247.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)