化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pd(OAc)2 与 P(t-Bu)3结合,催化 1-溴-3,4-(亚甲基二氧基)苯与 β-甲基烯丙基醇的偶合。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Arylation of ?-methallyl alcohol catalyzed by Pd (OAc)< sub> 2</sub> in combination with P (< i> t</i>-Bu)< sub> 3</sub>: application to fragrance synthesis.
Tetrahedron, 64(3), 543-548 (2008)