553662
1 of 10
Sigma-Aldrich
B56404
4′-溴苯乙酮
115835
2-溴苯乙酮
N9608
4′-硝基苯乙酮
PH011564
methyl 6-hydroxy-2-naphthoate
130605
5-溴香草醛
389390
2-溴-4′-氟苯乙酮
GF14511215
聚乙烯对苯二甲酸酯
159530
2-溴-4′-甲基苯乙酮
669474
2-溴-4′-(三氟甲氧基)苯乙酮
901000
1,4-立方烷二羧酸
97%
117-121 °C (lit.)
CC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
1S/C8H6BrNO3/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?