化驗
97%
折射率
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
1.430 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C9H7F5O/c1-2-3(15)4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h3,15H,2H2,1H3
InChI 密鑰
QRHBGWMLUAGPNM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves