Merck
553190
Sigma-Aldrich
1-(2-甲基丙基)-4-哌啶酮
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$340.00
$340.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$340.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO
CAS号:
分子量:
155.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$340.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
沸点
220 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ketone
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone is a piperidone derivative. It can be synthesized by employing enamine derived from isobutyraldehyde and piperidone as a starting reagent.[1]
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.9 °F - closed cup
闪点(°C)
93.3 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemistry of phosphorous acid: new routes to phosphonic acids and phosphate esters.
Redmore D.
The Journal of Organic Chemistry, 43(5), 992-996 (1978)