Merck
552429
Sigma-Aldrich
4-羟基-2-甲基-2H-1,2-苯并噻嗪-3-甲酸乙酯 1,1-二氧化物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO5S
CAS号:
分子量:
283.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
InChI
1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
QWTNANUGXZEPFQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges