Merck
552208
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-四氟乙氧基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2CHCF2OC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
238.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
122-126 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-2-5(4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
InChI key
KXSUHQSIHGQDQV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)