Merck
551821
Sigma-Aldrich
4-羟基-6-(三氟甲基)嘧啶-2-硫醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4F3N2OS
CAS号:
分子量:
197.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
246-250 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1cc(nc(S)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2OS/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
InChI 密鑰
YZAOETRYQWFEOY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol (HTPT) can form a stable monolayer on the Au(111) surface.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
EC-STM Study of Potential-Controlled Adsorption of Substituted Pyrimidinethiol on Au (111).
Sek S.
Langmuir, 25(23), 13488-13492 (2009)