Merck
54342
Sigma-Aldrich
依替膦酸 一水合物
≥95.0% (T)
别名:
(1-羟基亚乙基)双膦酸 一水合物, 羟基亚乙基二膦酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$220.00
50 G
$538.00
$220.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$220.00
50 G
$538.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H8O7P2 · H2O
CAS号:
分子量:
224.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$220.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95.0% (T)
SMILES字符串
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
InChI key
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
羟乙二磷酸一水合物又称1-羟基亚乙基二膦酸,是一种有机膦酸,可用于表面官能化NaY分子筛。HEDP/NaY可作为酯化法生产乙酸丁酯的催化剂。[1]
它还可在金属-配体配合物的合成中用作螯合剂。[2][3]
其他说明
强效络合剂[4]
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Optimization of production conditions of n-butyl acetate over NaY supported organophosphonic acid catalyst using response surface methodology
Chen L, et al.
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42(5), 768-774 (2011)
Four novel oxomolybdenum-organodiphosphonate hybrids in the presence of Cu (II)-organonitrogen building blocks: synthesis, crystal structures, and surface photovoltage properties
Sun S-H, et al.
Crystal Growth & Design, 13(1), 226-238 (2012)
Hydrothermal synthesis, structures, and luminescent properties of four new zinc (II) diphosphonate hybrids with mixed ligands
Wang W-N, et al.
CrystEngComm, 13(20), 6099-6106 (2011)
L. Maier
Chimia, 23, 323-323 (1969)