About This Item
线性分子式:
BrC6H2(NO2)(NH2)CF3
CAS号:
分子量:
285.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
mp
71-74 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
InChI key
ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3