Merck
541230
Sigma-Aldrich
钼酸铁(II)
别名:
Iron molybdate (FeMoO4 )
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
FeMoO4
CAS号:
分子量:
215.78
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
等级
for analytical purposes
表单
powder
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
[Fe++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI key
QQOCLJJWXLOEJE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)