Merck
539856
Sigma-Aldrich
5-[4-(二甲氨基)苯基]-1,3-环己二酮
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NC6H4C6H7(O)2
分子量:
231.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
191-196 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H17NO2/c1-15(2)12-5-3-10(4-6-12)11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
WANNTJAQMZXABU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3