Merck
539015
Sigma-Aldrich
(4R,6R)-6-氰甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H23NO4
分子量:
269.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −1.0°, c = 1 in chloroform
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3