Merck
538167
Sigma-Aldrich
N,N-二苄基-L-缬氨醇
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H25NO
分子量:
283.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
雜質
(4% EtOAc first lot)
折射率
n20/D 1.5459
密度
1.0088 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(2)19(15-21)20(13-17-9-5-3-6-10-17)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19,21H,13-15H2,1-2H3/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
ZWLAXLXECFRUPM-LJQANCHMSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F
閃點(°C)
60 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)