Merck
537977
Sigma-Aldrich
4-乙基苯磺酰氯-官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
别名:
Chlorosulfo-2Ar functionalized silica gel
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
标记范围
1.0 mmol/g loading
表面积
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
孔径
60 Å pore size
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=[SiH2].CCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S.H2OSi/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;1-2/h3-6H,2H2,1H3;2H2
InChI key
PLUQKCYOAGXSJX-UHFFFAOYSA-N
应用
清除胺类和醇类。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)