Merck
536377
Sigma-Aldrich
3-(N,N-二乙基氨基)乙酰苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$116.00
$116.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$116.00
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NC6H4NHCOCH3
CAS号:
分子量:
206.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$116.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
mp
81-84 °C (lit.)
官能团
amide
amine
SMILES字符串
CCN(CC)c1cccc(NC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-14(5-2)12-8-6-7-11(9-12)13-10(3)15/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
FPUKYOSOAAPHTN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)