Merck
535591
Sigma-Aldrich
3-(4-氯苯氧基)丙腈
97%
别名:
4-氯苯氧基丙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4OCH2CH2CN
CAS号:
分子量:
181.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
InChI key
BGEZBXFEROYDPF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)