Merck
535370
Sigma-Aldrich
3-氨基-5-(4-甲氧苯基)吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11N3O
CAS号:
分子量:
189.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)n[nH]2
InChI
1S/C10H11N3O/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
InChI 密鑰
UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)