Merck
534234
Sigma-Aldrich
4-(4-溴苯基)-1(2H)-酞嗪酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9BrN2O
CAS号:
分子量:
301.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
269.5-273.5 °C (lit.)
SMILES字符串
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
InChI key
ZISOEGMOUGUEMP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)